Drukuj
1,4-Ditioerytrytol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
D8255-100G D8255-10G D8255-25G D8255-5G
SIALD8255-100GEA 11050 PLN
SIALD8255-100G SIALD8255-10G SIALD8255-25G SIALD8255-5G
1,4-Ditioerytrytol, Sigma-Aldrich®
1,4-Ditioerytrytol
Formuła: C₄H₁₀O₂S₂
Temp. Wrzenia: 286 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 82…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063750
Numer CAS: 6892-68-8
Numer WE (dawny EINECS): 229-998-8