Drukuj
1,4-Ditioerytrytol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
D8161-10G D8161-1G D8161-50G D8161-5G
SIALD8161-10GEA 4610 PLN
SIALD8161-10G SIALD8161-1G SIALD8161-50G SIALD8161-5G
1,4-Ditioerytrytol, Sigma-Aldrich®
1,4-Ditioerytrytol
Formuła: C₄H₁₀O₂S₂
Temp. Wrzenia: 286 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 82…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063750
Numer CAS: 6892-68-8
Numer WE (dawny EINECS): 229-998-8