Drukuj
1,4-Ditioerytrytol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: DTE
171660010 171660050 171660250
ACRO171660010EA 192 PLN
ACRO171660010 ACRO171660050 ACRO171660250
1,4-Ditioerytrytol 99+%
1,4-Ditioerytrytol
Formuła: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 286
Temp. topnienia: 82…86 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063750
Numer CAS: 6892-68-8
Numer WE (dawny EINECS): 229-998-8
Jednostka: 3335
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Solubility (1 % in water) Clear to slightly hazy colorless