Drukuj
(R)-(+)-Limonene 96% unstabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-(+)-1-Metylo-4-(1-metylowinylo)cykloheksen, (R)-(+)-Dipenten, D(+)-Limonene, (R)-(+)-p-Menta-1,8-dien
179390050 179395000 179390025
ACRO179390050EA 153 PLN
ACRO179390050 ACRO179395000 ACRO179390025
(R)-(+)-Limonene 96% unstabilised
(R)-(+)-Limonene
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 175,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –74 °C
Gęstość: 0,8405 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00062991
Numer CAS: 5989-27-5
Numer WE (dawny EINECS): 227-813-5
Jednostka: 2052
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,05515
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Relative density (D20/4°C) 0.840 to 0.844
Specific optical rotation +102° to +110° (20°C, 589 nm) (C=1, CH3OH)