Kwas metylotiooctowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 2444-37-3
Molecular Formula: CH3SCH2CO2H
Formula Weight: 106.15
Flash Point:
Formuła:
C₃H₆O₂S Temp. Wrzenia: 99…100 °C (4 mmHg) Temp. topnienia: 13…14 °C Gęstość: 1,224 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075444 Numer CAS: 2444-37-3 Numer WE (dawny EINECS): 219-483-6 |