Drukuj
2-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-1-phenylethanone, Benzoylcarbinol, Phenacyl hydroxyide, 2-Hydroxyacetophenone, Phenacyl alcohol, α-Hydroxyacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
445134-25G 445134-5G
SIAL445134-25GEA 1230 PLN
SIAL445134-25G SIAL445134-5G
2-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyacetophenone
Formuła: C₈H₈O₂
Temp. Wrzenia: 118…120 °C (11 mmHg)
Temp. topnienia: 103…105 °C
Gęstość: 1,0963 g/cm³ (99 °C)
Numer MDL: MFCD00041829
Numer CAS: 582-24-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-480-8