Kwas etylotiooctowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L04743.06
L04743.14
L04743.06EA
271
PLN
L04743.06
L04743.14
Kwas etylotiooctowy ≥97%
Kwas etylotiooctowy
Purity: 97%
CAS No.: 627-04-3
Molecular Formula: CH3CH2SCH2CO2H
Formula Weight: 120.18
Refractive Index: 1.4860
Boiling Point: 117-118°/11mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00021769
Formuła:
C₄H₈O₂S Temp. Wrzenia: 117…118 °C (11 mmHg) Gęstość: 1,1497 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00021769 Numer CAS: 627-04-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-979-8 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |