Bicyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A14957.0B
A14957.18
A14957.30
A14957.0BEA
3820
PLN
A14957.0B
A14957.18
A14957.30
Bicyna ≥99%
Bicyna
Purity: 99%
CAS No.: 150-25-4
Molecular Formula: C6H13NO4
Formula Weight: 163.17
pH: 4-5
Melting Point: ca 191° dec.
Beilstein Reference: 1769362
Merck Reference: 14,1201
MDL No.: MFCD00004295
Good's buffers
Formuła:
C₆H₁₃NO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004295 Numer CAS: 150-25-4 Numer WE (dawny EINECS): 205-755-1 Klasyfikacja Merck : 14,1201 |