Bicyna 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
172651000
172650010
172652500
ACRO172651000EA
585
PLN
ACRO172651000
ACRO172650010
ACRO172652500
Bicyna 99+% for analysis
Bicyna
Formuła:
C₆H₁₃NO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004295 Numer CAS: 150-25-4 Numer WE (dawny EINECS): 205-755-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
UV | at 250 nm A: ≤0.05 |
pH | 4.0 to 5.5 (10 % at 20°C) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |