Drukuj
Bicyna 99+% dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
327711000 327710250 327715000
ACRO327711000EA 626 PLN
ACRO327711000 ACRO327710250 ACRO327715000
Bicyna 99+% dla biochemii
Bicyna
Formuła: C₆H₁₃NO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004295
Numer CAS: 150-25-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-755-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm