(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14550.22
A14550.03
A14550.06
A14550.14
A14550.22EA
8930
PLN
A14550.22
A14550.03
A14550.06
A14550.14
(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 54401-85-3
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₁NO₂ Temp. Wrzenia: 86…88 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 18…20 °C Gęstość: 1,080 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051830 Numer CAS: 54401-85-3 Numer WE (dawny EINECS): 259-150-2 |