Ester etylowy kwasu (4-nitrofenylo)octowego ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 4-nitrohenylacetate, Ethyl (4-nitrophenyl)acetate, Ethyl 4-nitrophenylacetate
A11101.06
A11101.14
A11101.22
A11101.06EA
416
PLN
A11101.06
A11101.14
A11101.22
Ester etylowy kwasu (4-nitrofenylo)octowego ≥98%
Ester etylowy kwasu (4-nitrofenylo)octowego
Purity: 98%
CAS No.: 5445-26-1
Molecular Formula: C10H11NO4
Formula Weight: 209.20
Melting Point: 62-66°
Beilstein Reference: 2053241
Formuła:
C₁₀H₁₁NO₄ MW: 209.2 g/mol Temp. topnienia: 62…66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017046 Numer CAS: 5445-26-1 Numer WE (dawny EINECS): 226-646-5 |