Bis(4-nitrophenyl)carbonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Bis(4-nitrophenyl) carbonate
L00290.06
L00290.14
L00290.06EA
361
PLN
L00290.06
L00290.14
Bis(4-nitrophenyl)carbonate ≥98%
Bis(4-nitrophenyl)carbonate
Purity: 98%
CAS No.: 5070-13-3
Molecular Formula: C13H8N2O7
Formula Weight: 304.21
Melting Point: 136-139°
Beilstein Reference: 1892897
Formuła:
C₁₃H₈N₂O₇ Temp. topnienia: 136…139 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007322 Numer CAS: 5070-13-3 Numer WE (dawny EINECS): 225-775-4 |