(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
189840100
189840500
ACRO189840100EA
333
PLN
ACRO189840100
ACRO189840500
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester 97%
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester
Formuła:
C₁₁H₁₄O₃ Temp. Wrzenia: 108…111 °C (3 mmHg) Gęstość: 1,097 g/cm³ Temp. Zapłonu: 46 °C |
Numer MDL:
MFCD00040760 Numer CAS: 14062-18-1 Numer WE (dawny EINECS): 237-903-6 Jednostka: 3272 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |