(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
B21832.09
B21832.18
B21832.09EA
499
PLN
B21832.09
B21832.18
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ethyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 17138-28-2
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.21
Melting Point: 36-38°
Boiling Point: 187-189°/20mm
MDL No.: MFCD00016491
Formuła:
C₁₀H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 187…189 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 36…38 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016491 Numer CAS: 17138-28-2 Numer WE (dawny EINECS): 241-197-5 |