Drukuj
Bromek 4-karboksybutylotrifenylofosfoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (4-Carboxybut-1-yl)(triphenyl)phosphonium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
157945-250G 157945-50G
SIAL157945-250GEA 1340 PLN
SIAL157945-250G SIAL157945-50G
Bromek 4-karboksybutylotrifenylofosfoniowy, Sigma-Aldrich®
Bromek 4-karboksybutylotrifenylofosfoniowy
Formuła: C₂₃H₂₄BrO₂P
MW: 443.32 g/mol
Temp. topnienia: 205…208 °C
Numer MDL: MFCD00011906
Numer CAS: 17814-85-6
Numer WE (dawny EINECS): 241-782-5