Ester etylowy kwasu (4-aminofenylo)octowego 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 4-aminophenylacetate, Ethyl (4-aminophenyl)acetate
A11529.06
A11529.14
A11529.06EA
584
PLN
A11529.06
A11529.14
Ester etylowy kwasu (4-aminofenylo)octowego 98%
Ester etylowy kwasu (4-aminofenylo)octowego
Purity: 98%
CAS No.: 5438-70-0
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 46-48°
MDL No.: MFCD00017569
Formuła:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179.22 g/mol Temp. topnienia: 46…48 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017569 Numer CAS: 5438-70-0 |