Drukuj
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 3-pyridineacetate, Ethyl 2-(pyridin-3-yl)acetate, Ethyl (3-pyridyl)acetate, Ethyl 3-pyridylacetate
118920250 118920050
ACRO118920250EA 1290 PLN
ACRO118920250 ACRO118920050
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester 99%
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 80 °C (.4 mmHg)
Gęstość: 1.08 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006411
Numer CAS: 39931-77-6
Numer WE (dawny EINECS): 254-707-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %