(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 3-pyridineacetate, Ethyl 2-(pyridin-3-yl)acetate, Ethyl (3-pyridyl)acetate, Ethyl 3-pyridylacetate
A14768.06
A14768.14
A14768.06EA
285
PLN
A14768.06
A14768.14
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥99%
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 39931-77-6
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165.19 g/mol Temp. Wrzenia: 79…80 °C (0.4 mmHg) Gęstość: 1.086 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006411 Numer CAS: 39931-77-6 Numer WE (dawny EINECS): 254-707-6 |