3-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3-Phenylprop-2-yn-1-ol
L06337.06
L06337.14
L06337.03
L06337.06EA
555
PLN
L06337.06
L06337.14
L06337.03
3-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥97%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 1504-58-1
Molecular Formula: C6H5C≡CCH2OH
Formula Weight: 132.16
Flash Point:
Formuła:
C₉H₈O MW: 132.16 g/mol Temp. Wrzenia: 129…130 °C (10 mmHg) Gęstość: 1.078 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040914 Numer CAS: 1504-58-1 |