3-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3-Phenylprop-2-yn-1-ol
43778.09
43778.04
43778.18
43778.09EA
924
PLN
43778.09
43778.04
43778.18
3-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥98%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 1504-58-1
Molecular Formula: C6H5C≡CCH2OH
Formula Weight: 132.16
Flash Point:
Formuła:
C₉H₈O MW: 132.16 g/mol Temp. Wrzenia: 129…130 °C (10 mmHg) Gęstość: 1.078 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040914 Numer CAS: 1504-58-1 |