Drukuj
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Phenylprop-2-yn-1-ol
270030050 270030250
ACRO270030050EA 359 PLN
ACRO270030050 ACRO270030250
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formuła: C₉H₈O
MW: 132.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 129…130 °C (10 mmHg)
Gęstość: 1.078 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040914
Numer CAS: 1504-58-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %