(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27231.06
H27231.03
H27231.06EA
874
PLN
H27231.06
H27231.03
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid ≥97%
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4385-56-2
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.21
Melting Point: 127-131°
Beilstein Reference: 2851658
Formuła:
C₁₀H₁₂O₅ Temp. topnienia: 127…131 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016834 Numer CAS: 4385-56-2 Numer WE (dawny EINECS): 224-494-4 |