Drukuj
(3,3,3-trifluoropropylo)trimetoksysilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Trimethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)silane
91877-25ML 91877-5ML
SIAL91877-25MLEA 1630 PLN
SIAL91877-25ML SIAL91877-5ML
(3,3,3-trifluoropropylo)trimetoksysilan, Sigma-Aldrich®
(3,3,3-trifluoropropylo)trimetoksysilan
Formuła: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 218.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 144
Gęstość: 1.137 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00039266
Numer CAS: 429-60-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-059-3