(3,3,3-trifluoropropylo)trimetoksysilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Trimethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)silane
L16671.06
L16671.14
L16671.06EA
585
PLN
L16671.06
L16671.14
(3,3,3-trifluoropropylo)trimetoksysilan ≥97%
(3,3,3-trifluoropropylo)trimetoksysilan
Purity: 97%
CAS No.: 429-60-7
Molecular Formula: CF3CH2CH2Si(OCH3)3
Formula Weight: 218.25
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.3550
Boiling Point: 144°
Beilstein Reference: 1762962
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039266
Formuła:
F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ MW: 218.25 g/mol Temp. Wrzenia: 144 °C Gęstość: 1.140 Temp. Zapłonu: 38 °C (100 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039266 Numer CAS: 429-60-7 Numer WE (dawny EINECS): 207-059-3 ADR: 3 III |