1,1,1-Trifluoro-3-fenyloaceton ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone, (3,3,3-Trifluor-2-propanoyl)benzene, 1,1,1-Trifluoro-3-phenylpropan-2-one
L16851.03
L16851.06
L16851.03EA
334
PLN
L16851.03
L16851.06
1,1,1-Trifluoro-3-fenyloaceton ≥97%
1,1,1-Trifluoro-3-fenyloaceton
Purity: 97%
CAS No.: 350-92-5
Molecular Formula: C9H7F3O
Formula Weight: 188.15
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 51-52°/2mm
MDL No.: MFCD00068171
Formuła:
C₉H₇F₃O Temp. Wrzenia: 51…52 °C (2 mmHg) Gęstość: 1,220 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00068171 Numer CAS: 350-92-5 |