Drukuj
Ester etylowy kwasu (2-pirydylo)octowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ethyl 2-Pyridylacetate, Ethyl 2-pyridineacetate, Ethyl (2-pyridyl)acetate
E47247-25G E47247-5G
SIALE47247-25GEA 662 PLN
SIALE47247-25G SIALE47247-5G
Ester etylowy kwasu (2-pirydylo)octowego, Sigma-Aldrich®
Ester etylowy kwasu (2-pirydylo)octowego
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 302
Temp. topnienia: 86…90 °C
Gęstość: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006359
Numer CAS: 2739-98-2
Numer WE (dawny EINECS): 220-365-1