Drukuj
Chloroform-D1 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS stabilised for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: Stabilised with silver
368651000 368655000
ACRO368651000EA 638 PLN
ACRO368651000 ACRO368655000
Chloroform-D1 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS stabilised for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Formuła: CDCl₃
Temp. Wrzenia: 60,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –64 °C
Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000827
Numer CAS: 865-49-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-742-4
Jednostka: 1888
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
Stabilizer silver foil
D-Enrichment ≥99.80 %
TMS 0.03 v/v%