(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24833.06
B24833.14
B24833.06EA
286
PLN
B24833.06
B24833.14
(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 7301-93-1
Molecular Formula: BrCH2CH2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 450.15
Melting Point: 186-189°
MDL No.: MFCD04039352
Formuła:
C₂₀H₁₉Br₂P MW: 450.15 g/mol Temp. topnienia: 186…189 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04039352 Numer CAS: 7301-93-1 |