(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
H52290.03
H52290.06
H52290.03EA
710
PLN
H52290.03
H52290.06
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 21963-41-7
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
MDL No.: MFCD00151258
Formuła:
C₈H₁₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151258 Numer CAS: 21963-41-7 |