Drukuj
Kwas (1S)-(+)-kamforo-10-sulfonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C2107-100G C2107-500G C2107-5G
SIALC2107-100GEA 307 PLN
SIALC2107-100G SIALC2107-500G SIALC2107-5G
Kwas (1S)-(+)-kamforo-10-sulfonowy, Sigma-Aldrich®
Kwas (1S)-(+)-kamforo-10-sulfonowy
Formuła: C₁₀H₁₆O₄S
Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 195 °C
Numer MDL: MFCD00064157
Numer CAS: 3144-16-9
Numer WE (dawny EINECS): 221-554-1