Drukuj
Kwas (1S)-(+)-kamforo-10-sulfonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
21360-100G-F 21360-500G-F
SIAL21360-100G-FEA 285 PLN
SIAL21360-100G-F SIAL21360-500G-F
Kwas (1S)-(+)-kamforo-10-sulfonowy, Sigma-Aldrich®
Kwas (1S)-(+)-kamforo-10-sulfonowy
Formuła: C₁₀H₁₆O₄S
Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 195 °C
Numer MDL: MFCD00064157
Numer CAS: 3144-16-9
Numer WE (dawny EINECS): 221-554-1