Kwas (1S)-(+)-kamforo-10-sulfonowy, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3144-16-9
Molecular Formula: C10H16O4S
Formula Weight: 232.30
Melting Point: 196-200° dec.
Beilstein Reference: 2809675
Merck Reference: 14,1734
Optical Rotation: +20° (c=2 in water)
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00064157
Formuła:
C₁₀H₁₆O₄S Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064157 Numer CAS: 3144-16-9 Numer WE (dawny EINECS): 221-554-1 Jednostka: 3261 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,1734 |