(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, (1R,2R)-(-)-trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
H52293.MD
H52293.03
H52293.06
H52293.MDEA
293
PLN
H52293.MD
H52293.03
H52293.06
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 46022-05-3
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Physical Form: Solid
Appearance: White
MDL No.: MFCD00062973
Formuła:
C₈H₁₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00062973 Numer CAS: 46022-05-3 |