Drukuj
Kwas (1R)-(-)-kamforo-10-sulfonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: L(-)-Camphor-10-sulphonic acid, (1R)-(-)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (-)-CSA
M-Clarity™ quality level = MQ100
282146-100G 282146-25G
SIAL282146-100GEA 476 PLN
SIAL282146-100G SIAL282146-25G
Kwas (1R)-(-)-kamforo-10-sulfonowy, Sigma-Aldrich®
Kwas (1R)-(-)-kamforo-10-sulfonowy
Formuła: C₁₀H₁₆O₄S
MW: 232.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 375
Temp. topnienia: 193…196 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00150753
Numer CAS: 35963-20-3
Numer WE (dawny EINECS): 252-817-9