Drukuj
Kwas (1R)-(-)-kamforo-10-sulfonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40094.0100 8.40094.0010
8.40094.0100EA 503 PLN
8.40094.0100 8.40094.0010
Kwas (1R)-(-)-kamforo-10-sulfonowy, Sigma-Aldrich®
Kwas (1R)-(-)-kamforo-10-sulfonowy
Formuła: C₁₀H₁₆O₄S
Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 193…196 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150753
Numer CAS: 35963-20-3
Numer WE (dawny EINECS): 252-817-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 193 - 196 °C decomposes
Molar Mass 232.30 g/mol
pH 1.2 - 1.4 (20 g/l, H2O)