Drukuj
L(-)-Camphorsulphonic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (1R)-(-)-10-Camphorsulphonic acid, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (-)-10-Camphorsulphonic acid, (-)-CSA
263640250 263640050 263641000 263645000
ACRO263640250EA 236 PLN
ACRO263640250 ACRO263640050 ACRO263641000 ACRO263645000
L(-)-Camphorsulphonic acid 98%
L(-)-Camphorsulphonic acid
Formuła: C₁₀H₁₆O₄S
MW: 232.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 198 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064158
Numer CAS: 35963-20-3
Numer WE (dawny EINECS): 252-817-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -21° to -23° (20°C, 589 nm) (c=20, H2O)
Titration with NaOH ≥97.5 %