Drukuj
Kwas (1R)-(-)-kamforo-10-sulfonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
21365-250G-F 21365-50G-F
SIAL21365-250G-FEA 1420 PLN
SIAL21365-250G-F SIAL21365-50G-F
Kwas (1R)-(-)-kamforo-10-sulfonowy, Sigma-Aldrich®
Kwas (1R)-(-)-kamforo-10-sulfonowy
Formuła: C₁₀H₁₆O₄S
Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 193…196 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00150753
Numer CAS: 35963-20-3
Numer WE (dawny EINECS): 252-817-9