Kwas (1R)-(-)-kamforo-10-sulfonowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21553.14
B21553.22
B21553.36
B21553.XX
B21553.14EA
343
PLN
B21553.14
B21553.22
B21553.36
B21553.XX
Kwas (1R)-(-)-kamforo-10-sulfonowy ≥98%
Kwas (1R)-(-)-kamforo-10-sulfonowy
Purity: 98+%
CAS No.: 35963-20-3
Molecular Formula: C10H16O4S
Formula Weight: 232.30
Melting Point: ca 200°
Beilstein Reference: 2809676
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00150753
Formuła:
C₁₀H₁₆O₄S Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: ∼ 200 °C Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150753 Numer CAS: 35963-20-3 Numer WE (dawny EINECS): 252-817-9 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |