Drukuj
Papier laboratoryjny, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
NALG6304-9811EA 771 PLN
NALG6304-9811
Papier laboratoryjny, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Artykuły papiernicze
Te poliolefinowe kartki zginają się i zwijają w rulon bez pękania oraz pozostają elastyczne w niskich temperaturzch. Nie rozrywają się, nie rozciągają i nie kurczą. Mogą być dziurkowane do użytku w bindownicy oraz cięte na etykiety. Nie można po nich pisać ołówkiem.
  • Odporne na wiele rozpuszczalników, w tym aceton, formaldehyd, formalinę, ksylen, kwas octowy i etanol
  • Można po nich pisać markerami, długopisami i żelopisami oraz drukować drukarkami laserowymi i atramentowymi
Format: A4