Drukuj
Pipety Pasteura, markowe
Dostawca: Brand
747715 747720
612-1720EA 400 PLN
612-1720 612-1719
Pipety Pasteura, markowe
Pipety Pipety Pasteura
Soda-lime-glass.
Long drawn-out capillary tip. Suction end with constriction for a cotton plug. int.Ø of the tip: 1,0 mm.
Certyfikaty: ISO 7712