Drukuj
Acetonitryl, ultra-low water content ≥99.5% (by GC, corrected for water content), BakerDRY™, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
9035-12EA 1390 PLN
9035-12 9035-10
Acetonitryl, ultra-low water content ≥99.5% (by GC, corrected for water content), BakerDRY™, J.T.Baker®
Acetonitryl
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Formuła: H₃CCN
Temp. Wrzenia: 81,6 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃CN) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
Appearance Passes Test
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤1 ppm
ACS - Titrable Acid (µeq/g) ≤0.8
ACS - Titrable Base (µeq/g) ≤0.6
ACS - Water (by KF, coulometric) ≤10.0 ppm