Acetonitryl ≥99.9%, BAKER ANALYZED® HPLC, Ultra Gradient dla HPLC/UHPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), do spektrofotometrii, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
9017.2500EA
1740
PLN
9017.2500
9017.1000
9017.5000
9017-413
Acetonitryl ≥99.9%, BAKER ANALYZED® HPLC, Ultra Gradient dla HPLC/UHPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), do spektrofotometrii, J.T.Baker®
Acetonitryl
Formuła:
H₃CCN Temp. Wrzenia: 81,6 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,782 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001878 Numer CAS: 75-05-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2 Jednostka: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Klasyfikacja Merck : 13,00071 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets Chromatography Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs | |
Assay (by GC) | min. 99.9 % |
Appearance | passes test |
Distilling Range 80-82°C | min. 95% |
Identity (by IR) | passes test |
Transmittance 240 nm - 420 nm | min. 98 % |
Water (H2O) | max. 0.01 % |
Fluorescence Trace Impurities (as quinine base), ppb: | |
Measured at Emission Maximum for Solvent Impurities | max. 1.0 |
Measured at 450 nm | max. 0.3 |
Gradient Elution Test (PAH Suitability test) Ultraviolet Absorbance (a.u.) | |
at 254 nm | max. 0.0005 |
Fluorescence (in ppb, measured as Benzo(a)Pyrene at EX/Em=280nm/Total Emission | max. 0.5 |
at 210 nm | max. 0.002 |
Limits of Impurities: | |
Residue after Evaporation | max. 1 ppm |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.0008 |
Titrable Base (meq/g) | max. 0.0006 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water): | |
at 200 nm | max. 0.05 |
at 220 nm | max. 0.01 |
at 254-400 nm | max. 0.01 |
UV Cut-off, nm | max. 190 |