Drukuj
Acetonitryl ≥99.8% (by GC), BAKER ANALYZED®, ukladu izokratycznego dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cyjanek metyluNitryl kwasu octowego
8257.9010RCEA 0 PLN
8257.9010RC 8257.2500 8257-333 8257.5000 8257.1000 8257.9030RC
Acetonitryl ≥99.8% (by GC), BAKER ANALYZED®, ukladu izokratycznego dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), J.T.Baker®
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Temp. Wrzenia: 81,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45,7 °C
Gęstość: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 2 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (by GC) min. 99.8 %
Residue after Evaporation max. 0.0005 %
Water (H2O) max. 0.1 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 200 nm max. 0.5
at 210 nm max. 0.3
at 220 nm max. 0.2
at 254 nm max. 0.05
at 280 nm max. 0.01
UV Cut-off, nm max. 190