Drukuj
Acetonitryl, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cyjanek metyluNitryl kwasu octowego
8144.4000GLEA 1830 PLN
8144.4000GL
Acetonitryl, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Temp. Wrzenia: 81,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45,7 °C
Gęstość: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 2 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (corrected for H2O) min. 99.9 %
Residue after Evaporation max. 1 ppm
Titrable Acid (µeq/g) max. 0.5
Titrable base (µeq/g) max. 0.6
Water (H2O) max. 30 ppm
Fluorescence Trace Impurities (as quinine base), ppb:
Measured at 450 nm max. 0.3
Measured at Emission Maximum for Solvent Impurities max. 1.0
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 200 nm max. 0.05
at 220 nm max. 0.01
at 254-400 nm max. 0.01
UV Cut-off, nm max. 190