Acetonitryl ≥99.8% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
42880.K2
42880.0F
42880.K2EA
813
PLN
42880.K2
42880.0F
Acetonitryl ≥99.8% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Formuła:
H₃CCN Temp. Wrzenia: 80…82 °C Temp. topnienia: –48 °C…–45 °C Gęstość: 0,786 Temp. Zapłonu: 5 °C (41 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001878 Numer CAS: 75-05-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2 Jednostka: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Klasyfikacja Merck : 14,70 |