Acetonitryl 99,7 Spectrophotometry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nitryl kwasu octowego, Cyjanek metylu
32470.K2
32470.K7
32470.M1
32470.0F
32470.K2EA
1010
PLN
32470.K2
32470.K7
32470.M1
32470.0F
Acetonitryl 99,7 Spectrophotometry
Acetonitryl
Purity: 99.7+%
CAS No.: 75-05-8
Molecular Formula: CH3CN
Formula Weight: 41.05
Flash Point: 5°(41°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.786
Refractive Index: 1.3440
Odour: Pungent
Melting Point: -48 to -45°
Boiling Point: 80-82°
Beilstein Reference: 741857
Merck Reference: 14,70
UN No.: 1648
MDL No.: MFCD00001878
Formuła:
H₃CCN MW: 41.05 g/mol Temp. Wrzenia: 80…82 °C Temp. topnienia: –48…–45 °C Gęstość: 0.786 Temp. Zapłonu: 5 °C (41 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001878 Numer CAS: 75-05-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2 Jednostka: 1648 ADR: 3 II REACH: 01-2119471307-38 Klasyfikacja Merck : 14,70 |