Drukuj
Acetonitryl 99.9%, ECD tested Residual
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitryl kwasu octowego, Cyjanek metylu
326680010 326680025
ACRO326680010EA 539 PLN
ACRO326680010 ACRO326680025
Acetonitryl 99.9%, ECD tested Residual
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 81.6
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 0.781 g/cm³
Temp. Zapłonu: 2 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %