Drukuj
Acetonitryl 99.9% ACS, gradient_meetSpec_Ph.Eur. HPLC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitryl kwasu octowego, Cyjanek metylu
325730010 325730025
ACRO325730010EA 954 PLN
ACRO325730010 ACRO325730025
Acetonitryl 99.9% ACS, gradient_meetSpec_Ph.Eur. HPLC
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 81…82 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 0.781 g/cm³
Temp. Zapłonu: 2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.3430 to 1.3450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.01 %
Density (20/20°C) 0.780 to 0.783
Additional info filtered through 0.2 µ membrane filter
GC ≥99.85 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0008 meq/g
Alkalinity ≤0.6 µeq/g
Gradient analysis :
Absorbance largest eluted peak ≤0.01 A.U.
LC Suitab. Absorbance passes test
LC Suitab. Gradient elution passes test