Undecanal ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A16101.14
A16101.22
A16101.14EA
320
PLN
A16101.14
A16101.22
Undecanal ≥97%
Undecanal
Purity: 97%
CAS No.: 112-44-7
Molecular Formula: C11H22O
Formula Weight: 170.30
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -2°
Boiling Point: 110-112°/12mm
Beilstein Reference: 1753213
MDL No.: MFCD00007016
Formuła:
C₁₁H₂₂O Temp. Wrzenia: 110…112 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: –2 °C Gęstość: 0,827 Temp. Zapłonu: 95 °C (203 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007016 Numer CAS: 112-44-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-972-6 |